Cetildimetiletilamonio bromuro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
211871000 211875000
ACRO211871000EA 82.7 EUR
ACRO211871000 ACRO211875000
Cetildimetiletilamonio bromuro 99%
Bromuro de hexadeciletildimetilamonio
Formula: C₂₀H₄₄BrN
Pto. de fusión: 190 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011774
Núm. CAS: 124-03-8
EINECS: 204-672-8
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %