Bromuro de dimetildioctadecilamonio 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
408260250 408260050 408261000
ACRO408260250EA 303 EUR
ACRO408260250 ACRO408260050 ACRO408261000
Bromuro de dimetildioctadecilamonio 99+%
Bromuro de dimetildioctadecilamonio
Formula: C₃₈H₈₀BrN
Pto. de fusión: 151…157 °C
Densidad: 1,047 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041975
Núm. CAS: 3700-67-2
EINECS: 223-037-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥150 °C clear point
Titration Argentometric 99.0 to 101.0 %
TLC ≥99.0 %