3,5-Dibromo-2-fluoropiridina
Proveedor: Apollo Scientific
PC8845-5G PC8845-25G PC8845-100G
APOSPC8845-5GEA 0 EUR
APOSPC8845-5G APOSPC8845-25G APOSPC8845-100G
3,5-Dibromo-2-fluoropiridina
3,5-Dibromo-2-fluoropiridina
Formula: C₅H₂Br₂FN
Número MDL: MFCD07368619
Núm. CAS: 473596-07-5