2-Amino-6-brompurina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B21629.06
B21629.03
B21629.06EA
240
EUR
B21629.06
B21629.03
2-Amino-6-brompurina 98%
2-Amino-6-brompurina
Purity: 98%
CAS No.: 82499-03-4
Molecular Formula: C5H4BrN5
Formula Weight: 214.02
Melting Point:
Formula:
C₅H₄BrN₅ Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01321309 Núm. CAS: 82499-03-4 |