Cloruro de didecildimetilamonio 50% in 2-propanol 40% (v/v)/water 60% (v/v) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-Decyl-N,N-dimethyldecan-1-aminium chloride, DDAC 80
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14364.0100
8.14364.1000
8.14364.0100EA
39.6
EUR
8.14364.0100
8.14364.1000
Cloruro de didecildimetilamonio 50% in 2-propanol 40% (v/v)/water 60% (v/v) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Cloruro de didecildimetilamonio
Formula:
C₂₂H₄₈ClN MW: 362.08 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066262 Núm. CAS: 7173-51-5 EINECS: 230-525-2 UN: 2920 ADR: 8 (3) II |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) soluble |
Boiling Point | 88 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 29 °C |
Density | 0.90 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.5 - 8.0 (10 g/l, H2O, 20 °C) |