(±)-2-Metiltetrahidrofuran-3-ona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20890.06
B20890.14
B20890.06EA
31.2
EUR
B20890.06
B20890.14
(±)-2-Metiltetrahidrofuran-3-ona ≥98%
(±)-2-Metiltetrahidrofuran-3-ona
Purity: 98+%
CAS No.: 3188-00-9
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 39°(102°F)
Refractive Index: 1.4290
Odour: Characteristic
Boiling Point: 138-139°
Beilstein Reference: 1341334
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00010423
Formula:
C₅H₈O₂ Pto. Ebullición: 138…139 °C Densidad: 1,034 Pto. de inflamación: 39 °C (102 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010423 Núm. CAS: 3188-00-9 EINECS: 221-685-4 UN: 1224 ADR: 3,III |