Dicloruro de glutarilo 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Glutaryl chloride, Glutaryl dichloride, Glutaroyl dichloride
119990250 119991000
ACRO119990250EA 65 EUR
ACRO119990250 ACRO119991000
Dicloruro de glutarilo 97%
Dicloruro de glutarilo
Formula: C₅H₆Cl₂O₂
MW: 169,0059 g/mol
Densidad: 1,324 g/cm³
Pto. de inflamación: 106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000755
Núm. CAS: 2873-74-7
EINECS: 220-711-1
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration RCOCl ≥96.0 %