Ácido ciclopentilacetico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
154870100 154870250
ACRO154870100EA 93 EUR
ACRO154870100 ACRO154870250
Ácido ciclopentilacetico 97%
Ácido ciclopentilacetico
Formula: C₇H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 133…134 °C (23 mmHg)
Densidad: 1,02 g/cm³
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001387
Núm. CAS: 1123-00-8
EINECS: 214-368-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure