L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH) ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanoic acid, H-Tle-OH
L13707.03 L13707.06 L13707.14
L13707.03EA 70.4 EUR
L13707.03 L13707.06 L13707.14
L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH) ≥99%
L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH)
Purity: 99% CAS No.: 20859-02-3 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1721824
Formula: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,2 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064218
Núm. CAS: 20859-02-3
EINECS: 424-750-7