Zirconium(IV) ethoxide 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
335450050 335450250
ACRO335450050EA 72 EUR
ACRO335450050 ACRO335450250
Zirconium(IV) ethoxide 99%
Zirconium(IV) ethoxide
Formula: C₈H₂₀O₄Zr
Pto. Ebullición: 235 °C (7mbar)
Pto. de fusión: 200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015654
Núm. CAS: 18267-08-8
UN: 3181
ADR: 4.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 %