Erbio (III) sulfato octahidrato ≥99.9%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
40092.06
40092.09
40092.18
40092.06EA
60
EUR
40092.06
40092.09
40092.18
Erbio (III) sulfato octahidrato ≥99.9%
Erbio (III) sulfato octahidrato
Purity: 99.9%
CAS No.: 10031-52-4
Molecular Formula: Er2(SO4)3.8H2O
Formula Weight: 766.82 (622.70anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 3.205
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00149696
Formula:
Er₂O₁₂S₃·8H₂O Pto. de fusión: Dec. Densidad: 3,205 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149696 Núm. CAS: 10031-52-4 EINECS: 236-779-0 |