Nonidet® P 40 Substitute (NP-40) 10% en solución acuosa, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
492018-50 492018-500
492018-50EA 141 EUR
492018-50 492018-500
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40) 10% en solución acuosa, Millipore®
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40)
Número MDL: MFCD00132851
Núm. CAS: 9016-45-9
EINECS: 500-024-6