Nonidet® P 40 Substitute (NP-40) 10% aqueous solution
Proveedor: G Biosciences
DG001 DG002
DG001EA 294 EUR
DG001 DG002
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40) 10% aqueous solution
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40)
Número MDL: MFCD00132851
Núm. CAS: 9016-45-9
EINECS: 500-024-6