Nonidet® P 40 Substitute (NP-40), Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Atención
492016-100 492016-1000 492016-500
492016-100EA 105 EUR
492016-100 492016-1000 492016-500
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40), Millipore®
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00132851
Núm. CAS: 9016-45-9
EINECS: 500-024-6