Nonidet® P 40 Substitute (NP-40)
Proveedor: G Biosciences
Atención
786-511 786-512
786-511EA 445 EUR
786-511 786-512
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40)
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00132851
Núm. CAS: 9016-45-9
EINECS: 500-024-6