2,4'-Bipiridilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,4-Bipyridine, 2,4'-Bipyridine
H27366.MD
H27366.03
H27366.MDEA
99.1
EUR
H27366.MD
H27366.03
2,4'-Bipiridilo ≥97%
2,4'-Bipiridilo
Purity: 97%
CAS No.: 581-47-5
Molecular Formula: C10H8N2
Formula Weight: 156.19
Melting Point: 59-63°
Boiling Point: 281°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006217
Formula:
C₁₀H₈N₂ Pto. Ebullición: 281 °C Pto. de fusión: 59…63 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006217 Núm. CAS: 581-47-5 EINECS: 209-467-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |