Hidroxietilcelulosa para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22068.0100
8.22068.0500
8.22068.0100EA
43.6
EUR
8.22068.0100
8.22068.0500
Hidroxietilcelulosa para síntesis, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxyethylcellulose
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD00072770 Núm. CAS: 9004-62-0 |
Resultados test especificaciones
Assay (cellulose ether) | ≥92% |
Bulk Density | 350 kg/m3 |
pH | (10 g/l, H₂O, 20 °C) neutral |
Ignition Point | >360 °C |