Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose), M.W. 86,000, 4000 cP (2% H₂O)
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Methocel K100, Hydroxypropyl methyl cellulose
244021000 244022500 244020010
ACRO244021000EA 182 EUR
ACRO244021000 ACRO244022500 ACRO244020010
Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose), M.W. 86,000, 4000 cP (2% H₂O)
Hydroxypropylmethylcellulose
Formula: C₃H₈O₂·xCH₄O
Densidad: 1,39 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00131360
Núm. CAS: 9004-65-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %