Metanolato de potasio 30 - 35% in methanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Potassium methoxide, Potassium methylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14222.0100
8.14222.0500
8.14222.9025
8.14222.0100EA
43.2
EUR
8.14222.0100
8.14222.0500
8.14222.9025
Metanolato de potasio 30 - 35% in methanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Metanolato de potasio
Formula:
CH₃KO MW: 70.13 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012416 Núm. CAS: 865-33-8 EINECS: 212-736-1 UN: 2920 ADR: 8 (3) II |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Boiling Point | 95 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 36 hPa (20 °C) |
Flash Point | 29.7 °C |
Refractive Index | 1.3654 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 5.5 - 36.5 %(V) Methanol |
Density | 0.99 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11 (H2O) |
Ignition Point | 415 °C DIN 51794 |