Tungsten(VI) ethoxide
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
CAS No.: 62571-53-3
Molecular Formula: C12H30O6W
Formula Weight: 454.21
Physical Form: Powder/chunks
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Off-white to brown
Melting Point: 150°
Solubility: Soluble in ethyl acetate
UN No.: 3181
MDL No.: MFCD00156526
Intermediate for sol-gel coatings
Formula:
C₁₀H₂₅O₅W Pto. de fusión: 150 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00156526 Núm. CAS: 62571-53-3 UN: 3181 ADR: 4.1,III |