3-Bromo-5-(trifluorometil)piridina 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H25823.06
H25823.03
H25823.06EA
394
EUR
H25823.06
H25823.03
3-Bromo-5-(trifluorometil)piridina 95%
3-Bromo-5-(trifluorometil)piridina
Purity: 95%
CAS No.: 436799-33-6
Molecular Formula: C6H3BrF3N
Formula Weight: 226.00
Flash Point: 85°(185°F)
Melting Point: 44-46°
Boiling Point: 65-66°/19mm
MDL No.: MFCD04972700
Formula:
C₆H₃BrF₃N MW: 226,00 g/mol Pto. Ebullición: 65…66 °C (19 mmHg) Pto. de fusión: 44…46 °C Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04972700 Núm. CAS: 436799-33-6 |