5-Bromo-2-(trifluorometil)piridina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-trifluoromethylpyridine
B25731.03 B25731.06
B25731.03EA 101 EUR
B25731.03 B25731.06
5-Bromo-2-(trifluorometil)piridina ≥97%
5-Bromo-2-(trifluorometil)piridina
Purity: 97% CAS No.: 436799-32-5 Molecular Formula: C6H3BrF3N Formula Weight: 226.00 Melting Point: 39-40° Boiling Point: 76-78°/18mm MDL No.: MFCD06657686
Formula: C₆H₃BrF₃N
MW: 226.00 g/mol
Pto. Ebullición: 76…78 °C (18 mmHg)
Pto. de fusión: 39…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06657686
Núm. CAS: 436799-32-5