1,3-Diisopropylimidazolium chloride ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,3-Di-i-propylimidazolium chloride, 1,3-Diisopropyl-1H-imidazol-3-ium chloride
H27798.03
H27798.06
H27798.03EA
71.2
EUR
H27798.03
H27798.06
1,3-Diisopropylimidazolium chloride ≥97%
1,3-Diisopropylimidazolium chloride
Purity: 97+%
CAS No.: 139143-09-2
Molecular Formula: C9H17ClN2
Formula Weight: 188.69
Melting Point: 182-186°
MDL No.: MFCD03840577
Formula:
C₉H₁₇ClN₂ MW: 188,70 g/mol Pto. de fusión: 182…186 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03840577 Núm. CAS: 139143-09-2 |