2-Metilcrotonato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12029.14
A12029.22
A12029.14EA
46.1
EUR
A12029.14
A12029.22
2-Metilcrotonato de etilo ≥98%
2-Metilcrotonato de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 5837-78-5
Molecular Formula: C7H12O2
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.4340
Boiling Point: 156°
Beilstein Reference: 1720895
Merck Reference: 14,9433
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00015183
Formula:
C₇H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 156 °C Densidad: 0,930 Pto. de inflamación: 46 °C (114 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015183 Núm. CAS: 5837-78-5 EINECS: 227-425-6 UN: 3272 ADR: 3,III Índice Merck: 14,9433 |