2-Metilcrotonato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 98%
CAS No.: 6622-76-0
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 39°(102°F)
Refractive Index: 1.4370
Boiling Point: 138-139°
Beilstein Reference: 1720455
Merck Reference: 14,9433
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00016654
Formula:
C₆H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 138…139 °C Densidad: 0,950 Pto. de inflamación: 39 °C (102 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016654 Núm. CAS: 6622-76-0 EINECS: 229-575-8 UN: 3272 ADR: 3,III Índice Merck: 14,9433 |