Ácido (E)-2-metilbut-2-enoico 98%

Proveedor: Thermo Scientific
Peligro

Sinónimos: (E)-2-Methylbut-2-enoic acid, trans-2,3-Dimethylacrylic acid

138970250 138971000 138975000
ACRO138970250EA 33.6 EUR
ACRO138970250 ACRO138971000 ACRO138975000
Ácido (E)-2-metilbut-2-enoico 98%
Ácido (E)-2-metilbut-2-enoico
Formula: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Pto. de fusión: 61…65 °C
Densidad: 0,96 g/cm³
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00066864
Núm. CAS: 80-59-1
EINECS: 201-295-0
UN: 3261
ADR: 8,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 65 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR