Ácido (E)-2-metilbut-2-enoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(E)-2-Methylbut-2-enoic acid, trans-2,3-Dimethylacrylic acid
A13905.14
A13905.22
A13905.36
A13905.14EA
29.8
EUR
A13905.14
A13905.22
A13905.36
Ácido (E)-2-metilbut-2-enoico ≥98%
Ácido (E)-2-metilbut-2-enoico
Purity: 98+%
CAS No.: 80-59-1
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 101°(213°F)
Melting Point: 62-66°
Boiling Point: 198-199°
Beilstein Reference: 1236500
Merck Reference: 14,9433
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00066864
Formula:
C₅H₈O₂ MW: 100,12 g/mol Pto. Ebullición: 198…199 °C Pto. de fusión: 62…66 °C Densidad: 0,969 Pto. de inflamación: 101 °C (213 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066864 Núm. CAS: 80-59-1 EINECS: 201-295-0 UN: 3261 ADR: 8,III Índice Merck: 14,9433 |