2-Fluoro-4-hidroxibenzaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H26218.MC H26218.ME
H26218.MCEA 106 EUR
H26218.MC H26218.ME
2-Fluoro-4-hidroxibenzaldehído ≥97%
2-Fluoro-4-hidroxibenzaldehído
Purity: 97% CAS No.: 348-27-6 Molecular Formula: C7H5FO2 Formula Weight: 140.11 Melting Point: 168-170° MDL No.: MFCD06797918
Formula: C₇H₅FO₂
MW: 140.11 g/mol
Pto. de fusión: 168…170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797918
Núm. CAS: 348-27-6
EINECS: None