3-Fluoro-4-hidroxibenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L19325.03
L19325.06
L19325.03EA
91.8
EUR
L19325.03
L19325.06
3-Fluoro-4-hidroxibenzaldehído ≥98%
3-Fluoro-4-hidroxibenzaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 405-05-0
Molecular Formula: C7H5FO2
Formula Weight: 140.11
Melting Point: 121-124°
Beilstein Reference: 3234259
Formula:
C₇H₅FO₂ Pto. de fusión: 121…124 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016626 Núm. CAS: 405-05-0 |