N-Acetil-α-D-glucosamina 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 2-Acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranose
102560250 102561000
ACRO102560250EA 74.6 EUR
ACRO102560250 ACRO102561000
N-Acetil-α-D-glucosamina 99+%
N-Acetil-α-D-glucosamina
Formula: C₈H₁₅NO₆
Pto. de fusión: 211 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064359
Núm. CAS: 10036-64-3
EINECS: 231-368-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.0 % (105°C, 4 h)
Sulfated ash ≤0.5 %
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation +39° to +43° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O, after 2 h)