N-Acetil-β-D-glucosamina
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucose, D-GlcNAc, N-Acetyl-D-glucosamine
13136-500 13136-1 13136-5 13136-10
CAYM13136-500EA 20.9 EUR
CAYM13136-500 CAYM13136-1 CAYM13136-5 CAYM13136-10
N-Acetil-β-D-glucosamina
N-Acetil-β-D-glucosamina
Formula: C₈H₁₅NO₆
MW: 221.21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00136044
Núm. CAS: 7512-17-6
EINECS: 231-368-2