2-Desoxi-D-glucosa 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (3R,4S,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
111980010 111980050 111980250
ACRO111980010EA 93.6 EUR
ACRO111980010 ACRO111980050 ACRO111980250
2-Desoxi-D-glucosa 99%
2-Desoxi-D-glucosa
Formula: C₆H₁₂O₅
MW: 164,16 g/mol
Pto. de fusión: 146…147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151328
Núm. CAS: 154-17-6
EINECS: 205-823-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Solubility (2 % in water) Clear colorless to light yellow
TLC ≥98.5 %
Residue after ignition ≤1 %
Specific optical rotation +44.0° to +48.0° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O) (after 24 h)
Microbial contamination Passes test
pH 3.0 to 5.0 (2 % in water)