2-Desoxi-D-glucosa ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
(3R,4S,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
L07338.03
L07338.06
L07338.03EA
37.6
EUR
L07338.03
L07338.06
2-Desoxi-D-glucosa ≥98%
2-Desoxi-D-glucosa
Purity: 98%
CAS No.: 154-17-6
Molecular Formula: C6H12O5
Formula Weight: 164.16
Melting Point: 147-152°
Beilstein Reference: 1723331
Merck Reference: 14,2904
Optical Rotation: +47° (c=0.5 in water, 45h)
MDL No.: MFCD00151328
Formula:
C₆H₁₂O₅ MW: 164,16 g/mol Pto. de fusión: 147…152 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151328 Núm. CAS: 154-17-6 EINECS: 205-823-0 Índice Merck: 14,2904 |