α-D-Glucosa, anhidro 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
170080010
170080025
170080250
ACRO170080010EA
40.4
EUR
ACRO170080010
ACRO170080025
ACRO170080250
α-D-Glucosa, anhidro 99+%
α-D-Glucosa
Formula:
C₆H₁₂O₆ Pto. de fusión: 156…158 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00063774 Núm. CAS: 492-62-6 EINECS: 207-757-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to almost white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1.0 % (K.F.) |
HPLC | ≥99.0 % (ELSD) |
Appearance of solution | (10g in 15ml water) Passes test |
Related substances | ≤0.15 % (Fructose) |
Specific optical rotation | +52.5° to +53.3° (20°C, 589 nm) (C=10,H2O/diluteNH3) (Anhydrous substance) |
Soluble starch, sulfite | ≤15 ppm |
Dextrin | Passes test |