Amonio hierro (III) citrato, grado reactivo
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Ammonium ferric citrate, Ferric Ammonium Citrate, Ammonium iron (III) citrate
0846-500GEA 245 EUR
0846-500G 0846-100G
Amonio hierro (III) citrato, grado reactivo
Amonio hierro (III) citrato
Formula: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013099
Núm. CAS: 1185-57-5
EINECS: 214-686-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Arsenic ≤0.0004%
Iron (III) 20.5 – 22.5%
Lead ≤0.003%
Solubility (5.0%, Water) Pass
Zinc ≤0.1%