Rojo aceite O tinción biológica
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: CI 26125
189400250 189401000
ACRO189400250EA 49.6 EUR
ACRO189400250 ACRO189401000
Rojo aceite O tinción biológica
Oil red O
Formula: C₂₆H₂₄N₄O
MW: 408,51 g/mol
Pto. de fusión: 120 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003898
Núm. CAS: 1320-06-5
EINECS: 215-295-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to blue-red to brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥70 %