Rojo aceite O
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: CI 26125
A12989.14 A12989.22 A12989.A1
A12989.14EA 31.6 EUR
A12989.14 A12989.22 A12989.A1
Rojo aceite O
Oil red O
CAS No.: 1320-06-5 Molecular Formula: C26H24N4O Formula Weight: 408.51 Melting Point: ca 166° dec. Beilstein Reference: 3491382 MDL No.: MFCD00003898
Formula: C₂₆H₂₄N₄O
MW: 408.51 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 166 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003898
Núm. CAS: 1320-06-5
EINECS: 215-295-3