Rojo aceite O, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
O0625-100G O0625-25G
O0625-100GEA 113 EUR
O0625-100G O0625-25G
Rojo aceite O, Sigma-Aldrich®
Oil red O
Formula: C₂₆H₂₄N₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003898
Núm. CAS: 1320-06-5
EINECS: 215-295-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbf1c956930df08071efb524f4187901ba141b2b&vid=c1a14a8cef5a52471840b3fc4222a9fec2bf00d2&prid=web&clid=SAPDAM