o-Cresolphthalein
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
3,3-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
A12899.09
A12899.18
A12899.99
A12899.09EA
41.5
EUR
A12899.09
A12899.18
A12899.99
o-Cresolphthalein
o-Cresolphthalein
CAS No.: 596-27-0
Molecular Formula: C22H18O4
Formula Weight: 346.39
Melting Point: 223-225°
Beilstein Reference: 310554
Merck Reference: 14,2576
MDL No.: MFCD00005912
Formula:
C₂₂H₁₈O₄ MW: 346.39 g/mol Pto. de fusión: 223…225 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005912 Núm. CAS: 596-27-0 EINECS: 209-881-8 |