Purpura de m-cresol, puro indicator grade
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
228200050 228200100 228200500
ACRO228200050EA 54.6 EUR
ACRO228200050 ACRO228200100 ACRO228200500
Purpura de m-cresol, puro indicator grade
Purpura de m-cresol
Formula: C₂₁H₁₈O₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005871
Núm. CAS: 2303-01-7
EINECS: 218-960-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in 50 % ethanol) Clear
Specific extinction E (1%/1cm) ≥900 (578 nm, in buffer)
Visual transition interval from pH 7.4 (yellow) to pH 9.0 (purple)