Purpura de m-cresol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
2',2''-Dimethylphenolsulphonphthalein, m-Cresolsulphonphthalein, MCP, 3,3-Bis(4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
B24338.06
B24338.14
B24338.06EA
50
EUR
B24338.06
B24338.14
Purpura de m-cresol
Purpura de m-cresol
CAS No.: 2303-01-7
Molecular Formula: C21H18O5S
Formula Weight: 382.44
Beilstein Reference: 350314
Merck Reference: 14,2577
MDL No.: MFCD00005871
Formula:
C₂₁H₁₈O₅S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005871 Núm. CAS: 2303-01-7 EINECS: 218-960-6 Índice Merck: 14,2577 |