Rojo de cresol, puro indicator grade
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: o-Cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
151380050 151380250 151381000
ACRO151380050EA 36.6 EUR
ACRO151380050 ACRO151380250 ACRO151381000
Rojo de cresol, puro indicator grade
Rojo de cresol
Formula: C₂₁H₁₈O₅S
MW: 382.43 g/mol
Pto. de fusión: 290 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005878
Núm. CAS: 1733-12-6
EINECS: 217-064-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in 50 % ethanol) Clear
Specific extinction E (1%/1cm) ≥1500 (572 nm, in 0.01 N NaOH)
Visual transition interval from pH 7.0 (orange) to pH 8.8 (purple)