Rojo de cresol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: o-Cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
A17243.14 A17243.22
A17243.14EA 54.5 EUR
A17243.14 A17243.22
Rojo de cresol
Rojo de cresol
CAS No.: 1733-12-6 Molecular Formula: C21H18O5S Formula Weight: 382.44 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 343399 Merck Reference: 14,2578 MDL No.: MFCD00005878
Formula: C₂₁H₁₈O₅S
MW: 382.43 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005878
Núm. CAS: 1733-12-6
EINECS: 217-064-2