Rojo de cresol
Proveedor: Merck
Sinónimos: o-Cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05225.0005 1.05225.0025
1.05225.0005EA 105 EUR
1.05225.0005 1.05225.0025
Rojo de cresol
Rojo de cresol
Formula: C₂₁H₁₈O₅S
MW: 382.43 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005878
Núm. CAS: 1733-12-6
EINECS: 217-064-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 290 °C decomposes
Molar Mass 382.43 g/mol
Bulk Density 600 - 620 kg/m3