m-Cresol purple sodium salt, soluble en agua, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
199250050 199250100
ACRO199250050EA 60.4 EUR
ACRO199250050 ACRO199250100
m-Cresol purple sodium salt, soluble en agua, puro
m-Cresol purple sodium salt
Formula: C₂₁H₁₇NaO₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010177
Núm. CAS: 62625-31-4
EINECS: 263-656-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange-brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.05 % in water) Clear
Visual transition interval from pH 7.4 (yellow) to pH 9.0 (purple)