m-Cresol purple sodium salt
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: m-Cresolsulphonphthalein sodium salt, 3,3-Bis(4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[d][1,2]oxathiole 2,2-dioxide, sodium salt
A18025.06 A18025.14
A18025.06EA 60 EUR
A18025.06 A18025.14
m-Cresol purple sodium salt
m-Cresol purple sodium salt
CAS No.: 62625-31-4 Molecular Formula: C21H17NaO5S Formula Weight: 404.42 MDL No.: MFCD00010177
Formula: C₂₁H₁₇NaO₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010177
Núm. CAS: 62625-31-4
EINECS: 263-656-9