Cresol red sodium salt
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B21361.14
B21361.22
B21361.14EA
70.4
EUR
B21361.14
B21361.22
Cresol red sodium salt
Cresol red sodium salt
CAS No.: 62625-29-0
Molecular Formula: C21H17NaO5S
Formula Weight: 404.42
Melting Point: ca 250° dec.
MDL No.: MFCD00001618
Formula:
C₂₁H₁₇NaO₅S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001618 Núm. CAS: 62625-29-0 EINECS: 263-654-8 |