Cresol red sodium salt, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Sinónimos: Cresol Red sodium, Sodium 4-(3-(4-hydroxy-3-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-2-methylphenolate
M-Clarity™ quality level = MQ100
114480-25G 114480-5G
114480-25GEA 128 EUR
114480-25G 114480-5G
Cresol red sodium salt, Sigma-Aldrich®
Cresol red sodium salt
Formula: C₂₁H₁₇NaO₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001618
Núm. CAS: 62625-29-0
EINECS: 263-654-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aed6540c89293aac7cae31e3977278f8c265eb2a&vid=780d5587ae42cbcbdfa45432bdbc2ad55511ffe4&prid=web&clid=SAPDAM