6-(2-Hidroxinaftilazo)-3,4'-azodibencenosulfonato de sodio, en polvo C.I. 26905
Proveedor: MP Biomedicals
0215485525 0215485580
ICNA0215485525EA 51.2 EUR
ICNA0215485525 ICNA0215485580
6-(2-Hidroxinaftilazo)-3,4'-azodibencenosulfonato de sodio, en polvo C.I. 26905
6-(2-Hidroxinaftilazo)-3,4'-azodibencenosulfonato de sodio
Soluble in water (0,1% - clear red solution) and ethanol (1 mg/ml).
Dye content: ~ 60% (Lit.)
Soluble in water (0,1% - clear red solution) and ethanol (1 mg/ml).
Formula: C₂₂H₁₄N₄Na₂O₇S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003891
Núm. CAS: 4196-99-0
EINECS: 224-084-5