NADH-Na₂ trihidrato, reagent
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
0384-1GEA 165 EUR
0384-1G 0384-5G
NADH-Na₂ trihidrato, reagent
NADH-Na2 trihidrato
Formula: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂·3H₂O
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00036200
Núm. CAS: 606-68-8
EINECS: 210-123-3